Methyl hydroxyethylcellulose para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tylose, Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22069.0100 8.22069.0500 8.22069.9999
8.22069.0100EA 44.2 EUR
8.22069.0100 8.22069.0500 8.22069.9999
Methyl hydroxyethylcellulose para síntesis, Sigma-Aldrich®
Methyl hydroxyethylcellulose
Número MDL: MFCD00147597
Núm. CAS: 9032-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility Soluble (20 °C)
Bulk Density 350 kg/m3
Density 1.28 - 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C
Active assay ≥ 92% (m)
Identity (IR) Conforms
Storage temperature +15...+25 °C