Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 182 EUR
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) para síntesis
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Formula: C₁₃H₂₀O₂Rh
MW: 311.207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075046
Núm. CAS: 12245-39-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C