Tampones de pH en cápsulas
Proveedor: VWR Chemicals
332732BEA 229 EUR
332732B 332742D
Tampones de pH en cápsulas
Tampones Tampones pH
  • Código de color para fácil identificación
  • Libres de conservantes
  • Caducidad ampliada
  • Añadir una cápsula a 100 ml de agua destilada