Mono resistente a los químicos, Tyvek® 200 Easysafe
Proveedor: DuPont
TSCHF5SWHLG010 TSCHF5SWHMD010 TSCHF5SWHXL010 TSCHF5SWH2X010 TSCHF5SWHSM010 TSCHF5SWH3X010
DUPOTSCHF5SWHLG010EA 724 EUR
DUPOTSCHF5SWHLG010 DUPOTSCHF5SWHMD010 DUPOTSCHF5SWHXL010 DUPOTSCHF5SWH2X010 DUPOTSCHF5SWHSM010 DUPOTSCHF5SWH3X010
Mono resistente a los químicos, Tyvek® 200 Easysafe
Prendas desechables
Estos monos con capucha están confeccionados con tejido Easysafe, un tejido de PE no tejido optimizado de DuPont. Es más suave y con una estructura más abierta que Tyvek®. Por lo tanto, es menos protector que Tyvek® (L1431N), pero ofrece una protección de barrera adecuada de Tipo 5 y 6 y permanece permeable tanto al aire como al vapor de agua.
  • Robusto pero ligero (<180 g por prenda)
  • Capucha de dos piezas, cierre de cremallera con solapa
  • Muñecas, tobillos y rostro elásticos
  • Cintura elástica (cosida)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-1) - en el exterior