N-(Hydroxymethyl)acrylamide para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20675.0100 8.20675.1000
8.20675.0100EA 49.6 EUR
8.20675.0100 8.20675.1000
N-(Hydroxymethyl)acrylamide para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Formula: C₄H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004597
Núm. CAS: 924-42-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1880 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 31 hPa (25 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (H2O, 20 °C)
Assay (ex N) 48 - 50%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature 15 °C