VWR®, Cajas de almacenamiento de microtubos
Proveedor: VWR Collection
525-0925EA 62.9 EUR
525-0925 525-0926 525-0927 525-0928 525-0929 525-0930 525-0931 525-0932 525-0933 525-0934 525-0935 525-0936 525-0937 525-0938 525-0939 525-0940 525-0941
VWR®, Cajas de almacenamiento de microtubos
Cajas Criocajas
PP.
  • Muy transparente, con colores llamativos de identificación y un diseño ondulado distintivo
  • Pozos uniformes con identificación de ubicación; capacidad indicada en el exterior de la caja
  • Versión negra hermética a la luz disponible para muestras sensibles a la luz
  • Parche de etiquetado esmerilado
Tamaño compacto para el almacenamiento de microtubos y viales criogénicos. Almacenar microtubos de 1,5/2,0 ml o viales criogénicos. Se completa con una tapa de fácil apertura y ajuste por fricción. Se adapta a la mayoría de las estanterías de congelación estándar.
Información de suministro: El paquete surtido contiene uno de cada color azul, verde, rosa, amarillo y naranja.