Alcohol polivinílico, M.W. ∼200000 para síntesis, partially hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43871.0100 8.43871.1000
8.43871.0100EA 46.4 EUR
8.43871.0100 8.43871.1000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼200000 para síntesis, partially hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Pto. de fusión: >200 °C
Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
EINECS: 207-767-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 200 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (40 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 230 °C
Bulk density 400 - 600 kg/m3
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥85%
dyn.Viscosity 34,0 - 46,0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤1,0%
Ester value 130 - 150