Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
8.43912.0250EA 163 EUR
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacid
Formula: (C₂H₄O)nC₄H₆O₅
Número MDL: MFCD00132002
Núm. CAS: 39927-08-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Colour (visual) colourless
Appearance of substance (visual) liquid
Acid value 160 - 195
Water (K. F.) ≤ 5.0 %
Refractive index (n 20°/D) 1.460 - 1.480