D-Glucoronic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43961.0010 8.43961.0025
8.43961.0010EA 132 EUR
8.43961.0010 8.43961.0025
D-Glucoronic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Formula: C₆H₁₀O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00166981
Núm. CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility Soluble at 20 °C
Melting Point 160...164 °C
Hill Formula C6H10O7
Molar Mass 194,14 g/mol
HS Code 2932 99 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test