N-Ethyl-p-toluenesulphonamide para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-Ethyl-4-methylbenzenesulphonamide, p-Tolueneethylsulphonamide, N-Ethyltoluene-4-sulphonamide, N-Tosylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43970.0050 8.43970.0250
8.43970.0050EA 65.3 EUR
8.43970.0050 8.43970.0250
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide para síntesis
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048511
Núm. CAS: 80-39-7
EINECS: 201-275-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₉H₁₃NO₂S
Molar Mass 199.27 g/mol
Density 1.26 g/cm³
Flash point 127 °C
Melting Point 63...65 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Storage temperature 15...25 °C