N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43921.0005
8.43921.0025
8.43921.0005EA
54.4
EUR
8.43921.0005
8.43921.0025
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide
Formula:
C₁₀H₁₃ClN₂O |
Número MDL:
MFCD08460992 Núm. CAS: 115309-58-5 |
Resultados test especificaciones
Melting Point | 108...110 °C |
Molar Mass | 212,68 g/mol |
HS Code | 2933 39 99 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Colour (visual) | white to off white |
Appearance of substance (visual) | powder |
Assay (HPLC, area%) | ≥97% |
Melting range (lower value) | ≥107 °C |
Melting range (upper value) | ≤110 °C |
Water (K. F.) | ≤0,10% (m) |
Identity (IR) | conforms |