Potasio hidróxido 0.1 N in ethanol, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Management of Change (MOC) category = N
5645.1000EA 81.1 EUR
5645.1000 5645.1000_T
Potasio hidróxido 0.1 N in ethanol, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Potasio hidróxido
Volumetric Solution, ready for use
Each lot of this product is standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate.
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0995-0.1005
A light red color can occur in time due to product characteristics Passes Test