Ácido perclórico 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Management of Change (MOC) category = N
9652-33EA 423.56 EUR
9652-33 9652-00
Ácido perclórico 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido perclórico
Lot analysis on label.
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 160…181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112,2 °C
Densidad: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HClO₄) 69.0 - 72.0 %
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.003 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (by ICP-OES) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm