Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43262.0025 8.43262.0100
8.43262.0025EA 76.7 EUR
8.43262.0025 8.43262.0100
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₂H₈O₆
MW: 248,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082228
Núm. CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 300 °C
Molar Mass 248,19 g/mol
HS Code 2917 20 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test