4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42857.0010
8.42857.0100
8.42857.0010EA
26.5
EUR
8.42857.0010
8.42857.0100
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) para síntesis, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Formula:
C₂₉H₄₄O₂ MW: 424.67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008822 Núm. CAS: 118-82-1 EINECS: 204-279-1 |
Resultados test especificaciones
Solubility |
|
Melting Point | 153...156 °C |
Molar Mass | 424.67 g/mol |
Boiling Point | 217 °C (1 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 222 °C |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Flash point | 222 °C |
Vapor pressure |
|
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (GC, area%) | ≥98% (a/a) |
Melting range (lower value) | ≥153 °C |
Melting range (upper value) | ≤156 °C |
Identity (IR) | passes test |