1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥98%
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03282.0025
8.03282.2500
8.03282.0100
8.03282.9050
8.03282.0025EA
41.6
EUR
8.03282.0025
8.03282.2500
MERC8.03282.0100
8.03282.9050
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥98%
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Formula:
C₉H₁₆N₂ MW: 152.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006930 Núm. CAS: 6674-22-2 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II |
Resultados test especificaciones
Solubility | Soluble at 20 °C |
Molar Mass | 152.24 g/mol |
Boiling Point | 261 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (25 °C) |
Flash Point | 116 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 6.5 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 260 °C |
Ignition temperature | 260 °C |
pH value | 12,8 |
Vapor pressure | 0,02 hPa |
Storage temperature | +15...+25 °C |