Ácido hexacloroplatinico (IV), GR para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 292 EUR
1.07341.0005 1.07341.0025
Ácido hexacloroplatinico (IV), GR para análisis, Supelco®
Ácido hexacloroplatinico (IV)
Formula: H₂Cl₆Pt
MW: 409.81 g/mol
Pto. de fusión: 60
Densidad: 2.431
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011330
Núm. CAS: 16941-12-1
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07684

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR