Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% ≥75% in 2-propanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43742.0100 8.43742.0500
8.43742.0100EA 73.6 EUR
8.43742.0100 8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% ≥75% in 2-propanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formula: C₁₆H₂₈O₆Ti
MW: 364.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000031
Núm. CAS: 17927-72-9
UN: 1219
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) hydrolysis
Flash Point 12 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Assay (ex Ti) 72,0 - 78,0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,990 - 1,020
Identity (IR) passes test