Dispensador de tapones para los oídos, One Touch ™ Pro
Proveedor: 3M
PD01009 PD01002 1100B PD01001 391-0000 1100R
111-1101EA 203 EUR
111-1101 111-1585 111-1583 111-1100 111-1834 111-1837
Dispensador de tapones para los oídos, One Touch ™ Pro
Dispensadores de EPI
Este dispensador de tapones para los oídos ofrece un acceso conveniente a los trabajadores en movimiento. Un simple giro dispensa de manera precisa y constante un tapón a la vez. El dispensador reutilizable independiente o para colgar en la pared se puede reabastecer con recargas One Touch ™ de los tapones auditivos E-A-R ™.
  • Dispensa tapones para los oídos directamente en la mano
  • Plástico ABS duradero para entornos difíciles.
  • Independiente o montada en la pared
  • Protege los tapones para los oídos del viento y la lluvia
Información de suministro: Se suministra sin tapones para los oídos: solicite las botellas de recarga por separado.