3,3',5,5'-Tetrametilbencidina solución for the detection of chlorine, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: TMB
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08475.1000EA 94.2 EUR
1.08475.1000
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina solución for the detection of chlorine, Supelco®
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.023 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
For Detection of chlorine