N-Metil-2-pirrolidona (NMP), SupraSolv® para cromatografia de gases headspace
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
1.02497.0500EA 137 EUR
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), SupraSolv® para cromatografia de gases headspace
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM