Mono de sala limpia, BioClean-D™
Proveedor: Nitritex
S-BDSH-L S-BDSH-XL S-BDSH-XXL S-BDSH-XXXL S-BDSH-XXXXL S-BDSH-XS S-BDSH-S S-BDSH-M
112-4980EA 382 EUR
112-4980 112-4983 112-4985 112-4986 112-4987 112-4984 112-4982 112-4981
Mono de sala limpia, BioClean-D™
Prendas desechables
Esta prenda desplegable con capucha es una prenda desechable estéril fabricada con material duradero de baja pelusa CleanTough™. Su diseño único ofrece la primera técnica de vestimenta verdaderamente aséptica del mundo. Con pestañas internas de colores para indicar puntos de contacto seguros para evitar tocar la superficie exterior y un innovador diseño de colocación para eliminar el riesgo de que la prenda toque el suelo.
  • Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
  • Lazo para los pies para ayudar al cierre suave de la cremallera
  • Lengüetas de liberación rápida con botones de presión para una colocación aséptica
  • Material CleanTough ™ de bajo revestimiento, antiestático y duradero
  • Esterilizado por irradiación gamma
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4, M2.5 y EU GMP grado A.
Color: Blanco
Certificaciones: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Fabricado en una instalación con la norma ISO 9001:2008.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Envase: 20 monos empaquetados individualmente por caja (XXXL y XXXXL - 15 piezas por caja).