Guantes aislantes, AlphaTec® CSM
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
85-302/11 85-301/11 85-302/9.5 85-300/11 85-301/9.5 85-300/9.5 85-305/11 85-304/9.5 85-304/11 85-303/9.5 85-303/11 85-305/9.5
112-4972EA 760 EUR
112-4972 112-4970 112-4973 112-4968 112-4971 112-4969 112-4978 112-4977 112-4976 112-4975 112-4974 112-4979
Guantes aislantes, AlphaTec® CSM
Guantes
Estos guantes de box aislados ambidiestros para la mano están hechos de polietileno clorosulfonado (CSM) sin revestimiento interior. Están diseñados para una alta resistencia contra ácidos y bases concentrados.
  • Material suave y flexible diseñado para facilitar su uso
  • Resiste el envejecimiento por la exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soporta temperaturas de hasta 120 °C
  • Coloración blanca para facilitar la detección de la contaminación
  • Versión pesada con mayor espesor (0,6 mm) para mayor durabilidad
Ideal para aplicaciones farmacéuticas.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 388 (3101A); Cat. III.