Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX Touchless-90
Proveedor: asecos
30317001 30237001 30120001
MSGA30317001EA 3512 EUR
MSGA30317001 MSGA30237001 MSGA30120001
Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX Touchless-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos).
  • Puertas plegables que ahorran espacio y sistema de apertura y cierre de puertas totalmente automático.
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Conductos de aire integrados listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
Certificaciones: Horno probado (prueba de tipo) de acuerdo con EN 14470-1.
Aprobación GS, conformidad CE.
Resistente al fuego durante 90 minutos
Información de suministro: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente. Póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para obtener más información. Precios de entrega disponibles a pedido.