Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX 2 -90
Proveedor: asecos
S-Phoenix
MSGA30119002EA 3522 EUR
MSGA30119002 MSGA30315002 135-1864 MSGA30316002 MSGA30316001 MSGA30315001 MSGA30236001 MSGA30236002 MSGA30235001 MSGA30235002
Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX 2 -90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Gabinetes de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), seguros, duraderos, robustos y convenientes.
  • Puertas plegables que ahorran espacio
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Operación con una mano para armarios de doble puerta.
  • Sistema de detención a puerta abierta, retiro o almacenamiento conveniente y seguro de los contenedores
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Conductos de aire integrados listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Información para pedidos: Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered in addition. Please contact the VWR sales office for further information.
Certificaciones: Horno probado (prueba de tipo) de acuerdo con EN 14470-1.
Aprobación GS, conformidad CE.
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio).
Resistente al fuego durante 90 minutos
Información de suministro: Delivery prices available upon request.
Información de suministro: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente. Póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para obtener más información. Precios de entrega disponibles a pedido.