Almacenamiento de seguridad debajo de los gabinetes de banco, tipo UB-T-90, línea UB
Proveedor: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 2351 EUR
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Almacenamiento de seguridad debajo de los gabinetes de banco, tipo UB-T-90, línea UB
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Muebles bajo banco con puertas batientes. Resistencia al fuego: 90 minutos.
  • Acceso de seguridad a todos los contenedores, el interior de los cajones es completamente visible
  • Los cajones se pueden cerrar con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo / verde)
  • Flexible y móvil - ruedas con zócalo disponibles opcionalmente
  • Conductos de aire integrados listos para la conexión (NW 50) a un sistema de escape técnico técnico
  • MCómodas puertas de manipulación que se pueden abrir con un mínimo esfuerzo.
Certificaciones: Conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio), aprobación GS, conformidad CE. Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
Información de suministro: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Además, es necesario pedir paquetes de equipamiento interior. Consulte el sitio web o comuníquese con la oficina de ventas de Avantor para obtener más información. Precios de entrega disponibles bajo petición.