Guantes industriales, uvex phynomic foam
Proveedor: UVEX
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 56.4 EUR
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Guantes industriales, uvex phynomic foam
Guantes
Los uvex phynomic foam son unos guantes de seguridad integrales ultraligeros. Los revestimientos de estos guantes de poliamida / elastano cuentan con un revestimiento de espuma de polímero acuoso en la palma y los dedos.
  • Recubrimiento de espuma extremadamente flexible que proporciona un buen agarre y no deja rastro en superficies sensibles
  • Excelente destreza
  • Muy alto nivel de transpirabilidad
Ideales para montaje de precisión y el trabajo de precisión, así como para la industria alimentaria. Adecuados para su uso en áreas secas y ligeramente húmedas.
Certificaciones: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.