Guantes resistentes a los cortes, uvex C300 foam
Proveedor: UVEX
6054407 6054408 6054409 6054410 6054411
112-4434EA 160 EUR
112-4434 112-4435 112-4436 112-4437 112-4438
Guantes resistentes a los cortes, uvex C300 foam
Guantes
Estos guantes de viscosa de bambú/Dyneema®/vidrio/poliamida cuentan con un revestimiento HPE SoftGrip-espuma en la palma y los dedos. La tecnología de bambú TwinFlex® garantiza la máxima resistencia al corte, una excepcional resistencia a la abrasión y una comodidad excepcional.
  • Protección media de corte (Cut 3)
  • Muy cómodo gracias a climazone uvex
  • Excelente destreza, alta resistencia a la abrasión
  • Resistente a la humedad
  • Libre de silicona de acuerdo con la prueba imprint
Las aplicaciones típicas incluyen: industria aeroespacial y de automoción, construcción, ingeniería, mantenimiento, industria metalúrgica, petróleo y gas, y el transporte. Adecuado para operaciones multi-touch en monitores industriales.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X42C)
Certificada según la norma Oeko-Tex® Standard 100