Reactivos volumétricos para la determinación del agua con el método Karl Fischer
Proveedor: VWR Chemicals
85450.290EA 159 EUR
85450.290 85451.290 85452.290 85453.290 85454.290 85455.290 85456.290 85457.290 85458.290 85459.290 85461.290 85462.290 85463.290 85464.290 85465.290 85466.290 85468.290 85469.290 85453.320 85451.320 85452.320 85457.320 85463.320 85499.290 VWRC85469.290_T
Reactivos volumétricos para la determinación del agua con el método Karl Fischer
Karl Fischer titulantes y reactivos
Estos reactivos son especialmente idóneos para la determinación de agua en aldehídos y cetonas.
  • Criterios de valoración rápidos y estables para obtener siempre resultados precisos
  • Baja toxicidad y sin piridina
  • Resultados uniformes