Reactivos culombimétricos para la determinación del agua con el método Karl Fischer
Proveedor: VWR Chemicals
85470.290EA 167 EUR
85470.290 85471.130 85472.260 85473.260 85474.260 85475.260 85476.260 85477.260 85478.260 85479.130 88423.260 88424.005 88425.260
Reactivos culombimétricos para la determinación del agua con el método Karl Fischer
Karl Fischer titulantes y reactivos
Se ha mejorado la fórmula de las soluciones de catolito y anolito para aumentar la velocidad y exactitud de la valoración en la determinación del contenido de agua a niveles de microgramos.
  • Alcance rápido y uniforme del criterio de valoración
  • Larga vida útil
  • Con punto final estable