VWR®, Dispensador para films de sellado
Proveedor: VWR Collection
631-1137EA 97.4 EUR
631-1137 631-1138 631-1139
VWR®, Dispensador para films de sellado
Dispensadores de film de sellado
Dispensador de ABS diseñado para almacenar, dispensar y cortar Parafilm™, cintas, etiquetas y Tough-Tags™
  • Incorpora una cuchilla segura que corta sin peligro para los dedos. Puede contener uno o dos rollos de 50 mm, o uno de 100 mm