Guantes aislantes, AlphaTec®, EPDM+
Proveedor: Ansell
85-602/11 85-600/9.5 85-600/11 85-601/9.5 85-601/11 85-602/9.5
112-4478EA 1620 EUR
112-4478 112-4475 112-4474 112-4477 112-4476 112-4479
Guantes aislantes, AlphaTec®, EPDM+
Guantes
Estos guantes están hechos de caucho de etileno propileno y dieno blanco (EPDM) con un forro negro para la detección de brechas. Son resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes.
  • Material de alta calidad, de acuerdo con la FDA CFR21 (aprobado para contacto con alimentos)
  • Cómodo y hábil con gran sensibilidad táctil
  • Resistir el envejecimiento por la exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportar temperaturas de hasta 130 °C para una repetida esterilización
  • Libre de halógenos: Adecuado para