n-Heptano 99,0 GC, corrected for water content, AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
5177-45EA 882.47 EUR
5177-45 5177-25 5177-26
n-Heptano 99,0 GC, corrected for water content, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Heptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98.4
Pto. de fusión: –90.6 °C
Densidad: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Acidity (as CH₃COOH) Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.005 %
Specific Gravity at 60°/60°F 0.68 - 0.72
Thiophene Passes Test
Appearance (clear, colorless, volatile liquid)