Tolueno ≥99.5% (por GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
9460-03EA 276.71 EUR
9460-03 9460-R
Tolueno ≥99.5% (por GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₅CH₃) (by GC) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Sulfur Compounds (as S) ≤0.003 %
Water (by KF, coulometric) ≤0.03 %
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs