Litio cloruro ≥99%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
|
Atención
|
5852-04EA
0
EUR
5852-04
5852-06
Litio cloruro ≥99%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Litio cloruro
Granular.
Formula:
LiCl Pto. Ebullición: 1382 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 614 °C Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011078 Núm. CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Índice Merck: 13,05550 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (LiCl) | ≥99 % |
Solubility | Passes Test |
ACS - Titrable Base (meq/g) | ≤0.008 |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.002 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.01 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.20 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |
ACS - Barium (Ba) | ≤0.003 % |
ACS - Loss on Drying at 105°C | ≤1.0 % |
Appearance (colorless, hygroscopic, crystalline granules with some black specks) |