Sand, quartz, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3382-01EA 25.5 EUR
3382-01 3382-05
Sand, quartz, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Sand, quartz
Washed and ignited. For boats.
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1427 °C
Densidad: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02100519
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs