Imidazol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
N811-07EA 4290.33 EUR
N811-07 N811-05
Imidazol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Imidazol
Formula: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89…90 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₃H₄N₂) ≥99.0 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 9.5 - 11.0
Residue after Ignition ≤0.10 %
Water (H₂O) ≤0.2 %
DNase Activity, For Information Only Passes Test
Protease Activity, For Information Only Passes Test
RNase Activity, For Information Only Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs