Polysorbate 80, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sorbita monooleato, etoxilato
X257-09EA 0 EUR
X257-09 X257-01
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Polysorbate 80
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Pto. de fusión: 100
Pto. de inflamación: 113
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-018-3
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.