Monos, PP, con capucha
Proveedor: VWR Collection
113-9292EA 121 EUR
113-9292 113-9294 113-9296 113-9298 113-9293 113-9289 113-9290 113-9291 113-9301
Monos, PP, con capucha
Prendas desechables
Monos hechos de PP no tejido. Ideal para aplicaciones no críticas.
  • Con capucha
  • Elástico en cintura, puños y tobillos
  • Cierre con cremallera
  • Sin látex
Peso: 40 g/m²
Color: blanco/azul/rojo