VWR®, Asas de siembra, forma L, Linea Estándar
Proveedor: VWR Collection
612-5496EA 150 EUR
612-5496 612-5497
VWR®, Asas de siembra, forma L, Linea Estándar
Esparcidores Esparcidores de células
PS, estéril. Estas asas de siembra desechables con forma de L permiten la siemembra de muestras liquidas en la superfície de placas de agar sin romperla o tambien permiten cortar el medio.
  • Superficie de siembra suave
  • Las asas son pre esterilizadas, eliminando la necesidad de autoclavado o esterilizado en llama.
  • Disponibles en paquetes individuales o en bolsas de 5 unidades.