VWR®, Spreaders, T-Shaped, Standard Line
Proveedor: VWR Collection
612-5498EA 182 EUR
612-5498 612-5499
VWR®, Spreaders, T-Shaped, Standard Line
Esparcidores Esparcidores de células
PS, estéril. Estas asas en forma de T desechables están diseñadas para la difusión y la dispersión de líquidos a través de la superficie de placas de cultivo de agar. Su diseño asegura que la presión se aplica en toda la longitud de la barra con forma de T en contacto con la superficie del agar.
  • Superficie de siembra suave
  • Pre esterilizadas, sin necesidad de esterilización por llama o autoclave.
  • Disponibles empaquedas individualmente o en bolsas de 5 unidades.