Equipos visuales de color, test níquel, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
Test rápidos, comparación visual de color.
- Resultados en 5 minutos
- De fácil uso
- Rangos de medición orientados a las aplicaciones
- Portátiles
- Envases de repuesto (RP) económicos
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
RP= Paquete del repuesio
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores o disco giratorio (Microquant) e instrucciones completas de uso.