Foam soap, Refresh™ Azure FOAM
Proveedor: Deb-STOKO
AZU12LTF AZU1L-UK
115-2266EA 62.31 EUR
115-2266 115-2267
Foam soap, Refresh™ Azure FOAM
Limpieza de la piel Jabones y productos para la piel
Lightly perfumed gentle foam hand wash for use in washroom areas in offices and public facilities for general removal of dirt and grime.
  • Contains skin conditioners to improve skin hydration and prevent drying
  • Highly acceptable rich foam formula
  • Non irritating to eyes
  • Perfumed
Certificaciones: EU Ecolabel
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904