Filtros de membrana, tipo 250
Proveedor: Sartorius
25006-50-N 25006-90-G 25006-13-N 25006-25-N 25006-47-N 25007-13-N 25007-25-N 25007-47-N 25007-90-G 25007-50-N
512-7913EA 199 EUR
512-7913 SART25006-90-G 512-7116 611-0721 611-0722 512-7118 611-0723 611-0724 512-7912 SART25007-50-N
Filtros de membrana, tipo 250
Filtros Filtros de membranas
Filtros de membrana de poliamida hidrofílica (nylon). Para la filtración de soluciones alcalinas y disolventes orgánicos.