Ácido sulfúrico ≥96% para análisis de nitrógeno
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85546.320EA 73.5 EUR
85546.320 85546.290
Ácido sulfúrico ≥96% para análisis de nitrógeno
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,38 °C
Densidad: 1,84 kg/l
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
IR: 01-2119458838-20
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm