Kits, test sulfatos Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.01812.0001 1.02532.0001_T 1.01812.0001_T
1.00617.0001EA 164 EUR
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.01812.0001 1.02532.0001_T 1.01812.0001_T
Kits, test sulfatos Spectroquant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Métodos validados y muy fáciles de usar
  • Todos los reactivos necesarios para el análisis se incluyen en las cubetas para prácticamente todos los parámetros de ensayos
  • El diseño del embalaje protege a las cubetas de las fluctuaciones de temperatura y la humedad durante el transporte y el almacenamiento
  • El código de barras de las cubetas garantiza que se elija el método analítico correcto: se eliminan errores y se reducen los tiempos de configuración
Kits de prueba reactivos Spectroquant®
Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design.
Free selection of appropriate cell format according to the measuring range.
Long shelf life up to 3 years all at room temperature.
Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification.
Note: El rango ofertado en la siguiente tabla hace referencia a los instrumentos Prove y NOVA. Para algunos kits el rango de medida disponible para los instrumentos Spectroquant® Multy y Move 100 puede estar reducido.