Guantes industriales, uvex phynomic C3
Proveedor: UVEX
6008006 6008007 6008008 6008009 6008010 6008011
112-4942EA 120 EUR
112-4942 112-4943 112-4944 112-4945 112-4946 112-4947
Guantes industriales, uvex phynomic C3
Guantes
El uvex phynomic es un guante de seguridad ultraligero y polivalente con una buena protección contra los cortes (Cut 3). Los forros de los guantes de poliamida/elastano/HPPE/vidrio cuentan con un revestimiento de espuma de acuopolímero en la palma y las puntas de los dedos.
  • El revestimiento de espuma es extremadamente flexible, proporciona un buen agarre y no deja rastro en las superficies sensibles
  • Excelente destreza
  • Muy alta transpirabilidad
  • Sin aceleradores y apto para alérgicos
Ideal para montajes y trabajos de precisión. Adecuado para su uso en zonas secas y ligeramente húmedas.
Certificaciones: ES 388:2016 (4X43B)
Aprobado para el contacto con alimentos
OEKO-Tex® Standard 100