Guantes industriales, uvex phynomic allround
Proveedor: UVEX
6004906 6004907 6004908 6004909 6004910 6004911
112-4936EA 5.5 EUR
112-4936 112-4937 112-4938 112-4939 112-4940 112-4941
Guantes industriales, uvex phynomic allround
Guantes
El uvex phynomic es un guante de seguridad ligero y adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Los forros de los guantes de poliamida/elastano presentan un revestimiento de espuma de acuopolímero en la palma y las puntas de los dedos.
  • El revestimiento de espuma es extremadamente flexible, proporciona un buen agarre y no deja rastro en las superficies sensibles
  • El color oscuro hace que los guantes sean especialmente resistentes a la suciedad
  • Excelente destreza y agarre
  • Muy alta transpirabilidad
Ideal para el montaje y el trabajo de precisión. Adecuado para su uso en zonas secas y ligeramente húmedas.
Certificaciones: EN 388 (3131)
OEKO-Tex® Standard 100