Guantes industriales, uvex phynomic lite w
Proveedor: UVEX
6004106 6004107 6004108 6004109 6004110 6004111
112-4930EA 5.6 EUR
112-4930 112-4931 112-4932 112-4933 112-4934 112-4935
Guantes industriales, uvex phynomic lite w
Guantes
El uvex phynomic lite w es el guante de seguridad más ligero de su clase. La palma y las puntas de los dedos cuentan con una impregnación de acuopolímero transpirable que es extremadamente fina, pero muy duradera.
  • Destreza excepcional
  • Excelente agarre en seco
  • Muy alta transpirabilidad
Ideal para trabajos de montaje y precisión
. Adecuado para aplicaciones en seco.
Certificaciones: EN 388 (2121X)
Aprobado para el contacto con alimentos
Norma OEKO-TEX® 100