Kits, test cloro Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 133 EUR
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Kits, test cloro Spectroquant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Kits de prueba reactivos Spectroquant®
- Kits de reactivos en presentación lista para usar muy estable suministrada con un diseño fácil de usar
- Libre selección del formato de cubeta apropiado en función del intervalo de medición
- Caducidad larga de hasta 3 años, a temperatura ambiente.
- Selección automática del método correcto con ayuda de la identificación del código de barras AutoSelector
Note: El rango ofertado en la siguiente tabla hace referencia a los instrumentos Prove y NOVA. Para algunos kits el rango de medida disponible para los instrumentos Spectroquant® Multy y Move 100 puede estar reducido.
*4 Los reactivos para tests de cloro libre son el reactivo Cl₂-1 1.00086.0001 y el reactivo Cl₂-2 1.00087.0001, junto con una cubeta vacía y accesorios 1.00089.0001
Los reactivos para cloro total son el reactivo Cl₂-1 1.00086.0001, el reactivo Cl₂-2 1.00087.0001 y el reactivo Cl₂-3 1.00088.0001, junto con una cubeta vacía y accesorios 1.00089.0001
*7 Este método es oficialmente reconocido por la USEPA como método alternativo para investigar lo siguiente:
*7-1 aguas residuales
*7-2 agua potable
*7-3 agua potable y aguas residuales respectivamente